Merck
ENAH11DD17B1
Enamine
N4-(2-phenylethyl)pyridine-3,4-diamine hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 178.90
250 MG
CHF 236.10
500 MG
CHF 345.30
1 G
CHF 429.80
2.5 G
CHF 728.80
5 G
CHF 1’226.70
10 G
CHF 2’222.50
Lieferanten-SKU: EN300-1716144-100MG
CHF 178.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 178.90
250 MG
CHF 236.10
500 MG
CHF 345.30
1 G
CHF 429.80
2.5 G
CHF 728.80
5 G
CHF 1’226.70
10 G
CHF 2’222.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.74
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1716144-100MG
CHF 178.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N4-phenethylpyridine-3,4-diamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H15N3.ClH/c14-12-10-15-8-7-13(12)16-9-6-11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,7-8,10H,6,9,14H2,(H,15,16);1H
InChIKey
JVEAGRWQLDVOBX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716144
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716144
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)