Merck
ENAH11DD1561
Enamine
methyl 3-amino-3-(4-bromophenyl)butanoate hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 376.50
250 MG
CHF 518.20
500 MG
CHF 788.60
1 G
CHF 999.20
2.5 G
CHF 1’914.40
5 G
CHF 2’811.40
10 G
CHF 4’149.10
Lieferanten-SKU: EN300-1709605-100MG
CHF 376.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 376.50
250 MG
CHF 518.20
500 MG
CHF 788.60
1 G
CHF 999.20
2.5 G
CHF 1’914.40
5 G
CHF 2’811.40
10 G
CHF 4’149.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.6
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1709605-100MG
CHF 376.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
methyl 3-amino-3-(4-bromophenyl)butanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14BrNO2.ClH/c1-11(13,7-10(14)15-2)8-3-5-9(12)6-4-8;/h3-6H,7,13H2,1-2H3;1H
InChIKey
LSSWUBDYXLFHIU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709605
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709605
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)