Merck
ENAH11DCF69B
Enamine
4-cyanooxane-4-sulfonyl chloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 461.00
250 MG
CHF 640.40
500 MG
CHF 983.60
1 G
CHF 1’247.50
2.5 G
CHF 2’401.90
5 G
CHF 3’531.60
10 G
CHF 5’213.80
Lieferanten-SKU: EN300-133862-100MG
CHF 461.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 461.00
250 MG
CHF 640.40
500 MG
CHF 983.60
1 G
CHF 1’247.50
2.5 G
CHF 2’401.90
5 G
CHF 3’531.60
10 G
CHF 5’213.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.65
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-133862-100MG
CHF 461.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
93-95
Iupac Name
4-cyanotetrahydro-2H-pyran-4-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H8ClNO3S/c7-12(9,10)6(5-8)1-3-11-4-2-6/h1-4H2
InChIKey
STUXETCQCLREEJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133862
Melting Point
93-95
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133862
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)