Merck
ENAH0CD46093
Enamine
8,8-difluoro-1-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 393.40
250 MG
CHF 544.20
500 MG
CHF 831.50
1 G
CHF 1’051.20
2.5 G
CHF 2’018.40
5 G
CHF 2’966.10
10 G
CHF 4’377.90
Lieferanten-SKU: EN300-1703385-100MG
CHF 393.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 393.40
250 MG
CHF 544.20
500 MG
CHF 831.50
1 G
CHF 1’051.20
2.5 G
CHF 2’018.40
5 G
CHF 2’966.10
10 G
CHF 4’377.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.68
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1703385-100MG
CHF 393.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
8,8-difluoro-1-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15F2N.ClH/c10-9(11)5-3-8(4-6-9)2-1-7-12-8;/h12H,1-7H2;1H
InChIKey
GHVXUPUPTDACGN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703385
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703385
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)