Merck
ENAH0CD45D70
Enamine
sodium 6-(pyrrolidin-1-yl)pyridazine-3-sulfinate
Größe auswählen
100 MG
CHF 1’299.50
250 MG
CHF 1’835.10
500 MG
CHF 2’866.00
1 G
CHF 3’660.30
2.5 G
CHF 7’132.60
Lieferanten-SKU: EN300-1704521-100MG
CHF 1’299.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 1’299.50
250 MG
CHF 1’835.10
500 MG
CHF 2’866.00
1 G
CHF 3’660.30
2.5 G
CHF 7’132.60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1704521-100MG
CHF 1’299.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
sodium 6-(pyrrolidin-1-yl)pyridazine-3-sulfinate
Inchi Code
1S/C8H11N3O2S.Na/c12-14(13)8-4-3-7(9-10-8)11-5-1-2-6-11;/h3-4H,1-2,5-6H2,(H,12,13);/q;+1/p-1
InChIKey
WCCUGEXMDSFGSW-UHFFFAOYSA-M
Lagertemp.
-10
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1704521
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1704521
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)