Merck
ENAH0CD45D06
Enamine
2-bromo-1-{imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl}ethan-1-one hydrobromide
Größe auswählen
100 MG
CHF 444.10
250 MG
CHF 614.40
500 MG
CHF 942.00
1 G
CHF 1’195.50
2.5 G
CHF 2’482.50
5 G
CHF 4’881.00
10 G
CHF 9’502.50
Lieferanten-SKU: EN300-1703382-100MG
CHF 444.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 444.10
250 MG
CHF 614.40
500 MG
CHF 942.00
1 G
CHF 1’195.50
2.5 G
CHF 2’482.50
5 G
CHF 4’881.00
10 G
CHF 9’502.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
319.98
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1703382-100MG
CHF 444.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-bromo-1-(imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethan-1-one hydrobromide
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O.BrH/c10-5-8(13)7-6-11-9-3-1-2-4-12(7)9;/h1-4,6H,5H2;1H
InChIKey
VRGFTLWLEAVPPA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703382
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703382
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)