Merck
ENAH0CD45B0C
Enamine
tert-butyl 4-(2-amino-2-methylpropyl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.38
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-amino-2-methylpropyl)piperazine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H27N3O2/c1-12(2,3)18-11(17)16-8-6-15(7-9-16)10-13(4,5)14/h6-10,14H2,1-5H3
InChIKey
OTDFLWYHKKUNKB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1702786
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1702786
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)