Merck
ENAH0CD45A93
Enamine
(2S)-2,4-dimethylpent-4-enoic acid
Größe auswählen
50 MG
CHF 713.20
100 MG
CHF 918.60
250 MG
CHF 1’291.70
500 MG
CHF 2’009.30
1 G
CHF 2’564.40
2.5 G
CHF 4’981.10
5 G
CHF 7’351.00
10 G
CHF 10’876.60
Lieferanten-SKU: EN300-1699070-50MG
CHF 713.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 713.20
100 MG
CHF 918.60
250 MG
CHF 1’291.70
500 MG
CHF 2’009.30
1 G
CHF 2’564.40
2.5 G
CHF 4’981.10
5 G
CHF 7’351.00
10 G
CHF 10’876.60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1699070-50MG
CHF 713.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(2S)-2,4-dimethyl-4-pentenoic acid
Inchi Code
1S/C7H12O2/c1-5(2)4-6(3)7(8)9/h6H,1,4H2,2-3H3,(H,8,9)/t6-/m0/s1
InChIKey
WQBDUHHOENCMGP-LURJTMIESA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699070
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699070
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)