Wichtige Dokumente
ENAH0CD4596D
Enamine
rac-tert-butyl N-[(1R,2R)-2-hydroxycycloheptyl]carbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl ((1R,2R)-2-hydroxycycloheptyl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H23NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-9-7-5-4-6-8-10(9)14/h9-10,14H,4-8H2,1-3H3,(H,13,15)/t9-,10-/m1/s1
InChIKey
FXVLUNMZSAJYNE-NXEZZACHSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272082
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)