Merck
ENAH0CD457E4
Enamine
6-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3-azabicyclo[4.1.0]heptane hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
CHF 346.60
100 MG
CHF 492.20
250 MG
CHF 684.60
500 MG
CHF 1’051.20
1 G
CHF 1’335.90
2.5 G
CHF 2’574.80
5 G
CHF 3’787.70
10 G
CHF 5’594.70
Lieferanten-SKU: EN300-1697414-50MG
CHF 346.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 346.60
100 MG
CHF 492.20
250 MG
CHF 684.60
500 MG
CHF 1’051.20
1 G
CHF 1’335.90
2.5 G
CHF 2’574.80
5 G
CHF 3’787.70
10 G
CHF 5’594.70
About This Item
Molekulargewicht:
259.58
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1697414-50MG
CHF 346.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3-azabicyclo[4.1.0]heptane hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H22BNO2.ClH/c1-10(2)11(3,4)16-13(15-10)12-5-6-14-8-9(12)7-12;/h9,14H,5-8H2,1-4H3;1H
InChIKey
PNXQVPUVTMKSGY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-10
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697414
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697414
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)