Merck
ENAH049F2FF4
Enamine
thiepan-4-amine hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
CHF 354.40
100 MG
CHF 505.20
250 MG
CHF 701.50
500 MG
CHF 1’078.50
1 G
CHF 1’371.00
2.5 G
CHF 2’645.00
Lieferanten-SKU: EN300-1700736-50MG
CHF 354.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 354.40
100 MG
CHF 505.20
250 MG
CHF 701.50
500 MG
CHF 1’078.50
1 G
CHF 1’371.00
2.5 G
CHF 2’645.00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.7
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1700736-50MG
CHF 354.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
thiepan-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NS.ClH/c7-6-2-1-4-8-5-3-6;/h6H,1-5,7H2;1H
InChIKey
ZSVSZYCPIIOSHX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700736
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700736
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)