Merck
ENAH049F2E14
Enamine
5-hydroxy-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde
Größe auswählen
50 MG
CHF 713.20
100 MG
CHF 918.60
250 MG
CHF 1’291.70
500 MG
CHF 2’009.30
1 G
CHF 2’564.40
Lieferanten-SKU: EN300-1696684-50MG
CHF 713.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 713.20
100 MG
CHF 918.60
250 MG
CHF 1’291.70
500 MG
CHF 2’009.30
1 G
CHF 2’564.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1696684-50MG
CHF 713.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
161-162
Iupac Name
5-hydroxy-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H10O3/c1-6-3-9(12-2)8(11)4-7(6)5-10/h3-5,11H,1-2H3
InChIKey
WDPJCNNIVOVKPZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1696684
Melting Point
161-162
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1696684
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)