Merck
ENAH049F2D73
Enamine
1-(2,2-difluoroethyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 453.20
250 MG
CHF 627.40
500 MG
CHF 962.80
1 G
CHF 1’221.50
2.5 G
CHF 2’516.30
5 G
CHF 4’927.80
10 G
CHF 9’575.30
Lieferanten-SKU: EN300-1696668-100MG
CHF 453.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 453.20
250 MG
CHF 627.40
500 MG
CHF 962.80
1 G
CHF 1’221.50
2.5 G
CHF 2’516.30
5 G
CHF 4’927.80
10 G
CHF 9’575.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.15
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1696668-100MG
CHF 453.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2,2-difluoroethyl)cyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10F2O2/c8-5(9)4-7(6(10)11)2-1-3-7/h5H,1-4H2,(H,10,11)
InChIKey
YVDNLJJRPYJSCF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1696668
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1696668
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)