Merck
ENAH049F2963
Enamine
3-(bromomethyl)thiophene-2-carbonitrile
Größe auswählen
100 MG
CHF 608.80
250 MG
CHF 788.20
500 MG
CHF 1’135.30
1 G
CHF 1’404.40
2.5 G
CHF 2’574.40
5 G
CHF 3’722.30
10 G
CHF 5’430.50
Lieferanten-SKU: EN300-1695738-100MG
CHF 608.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 608.80
250 MG
CHF 788.20
500 MG
CHF 1’135.30
1 G
CHF 1’404.40
2.5 G
CHF 2’574.40
5 G
CHF 3’722.30
10 G
CHF 5’430.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.07
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1695738-100MG
CHF 608.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(bromomethyl)thiophene-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C6H4BrNS/c7-3-5-1-2-9-6(5)4-8/h1-2H,3H2
InChIKey
XUWKRXZHYHXSBI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1695738
Piktogramme
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1695738
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)