Wichtige Dokumente
ENAH049F28F5
Enamine
N-(5-bromopyrazin-2-yl)-2,2-dimethylpropanamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-1694121-100MG
CHF 116.50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-1694121-100MG
CHF 116.50
mp (Schmelzpunkt)
122-124
Iupac Name
N-(5-bromo-2-pyrazinyl)-2,2-dimethylpropanamide
Inchi Code
1S/C9H12BrN3O/c1-9(2,3)8(14)13-7-5-11-6(10)4-12-7/h4-5H,1-3H3,(H,12,13,14)
InChIKey
HLURXGVOCYJEDG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1694121
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)