Merck
ENAH049F2424
Enamine
1-benzyl-3,3-bis(chloromethyl)azetidin-2-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.15
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-benzyl-3,3-bis(chloromethyl)azetidin-2-one
Inchi Code
1S/C12H13Cl2NO/c13-7-12(8-14)9-15(11(12)16)6-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2
InChIKey
XTHOOJYASOZOSW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1387305
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1387305
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)