Merck
ENAH049F23B2
Enamine
1-amino-8-oxaspiro[4.5]decane-2-carbonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.25
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-amino-8-oxaspiro[4.5]decane-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C10H16N2O/c11-7-8-1-2-10(9(8)12)3-5-13-6-4-10/h8-9H,1-6,12H2
InChIKey
IHRPQZYTEKVURL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1270179
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1270179
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)