Wichtige Dokumente
ENAH049F22D4
Enamine
methyl 3-methoxy-1-(methylamino)cyclobutane-1-carboxylate hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-1666230-50MG
CHF 433.70
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-1666230-50MG
CHF 433.70
Iupac Name
methyl 3-methoxy-1-(methylamino)cyclobutane-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO3.ClH/c1-9-8(7(10)12-3)4-6(5-8)11-2;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H
InChIKey
ABMMHEUDUBODEN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666230
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)