Merck
ENAH049F22A8
Enamine
3-(3-methylbutoxy)propanenitrile
Größe auswählen
100 MG
CHF 313.70
250 MG
CHF 369.60
500 MG
CHF 537.30
1 G
CHF 660.80
2.5 G
CHF 1’117.10
5 G
CHF 1’566.90
Lieferanten-SKU: EN300-1664779-100MG
CHF 313.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 313.70
250 MG
CHF 369.60
500 MG
CHF 537.30
1 G
CHF 660.80
2.5 G
CHF 1’117.10
5 G
CHF 1’566.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1664779-100MG
CHF 313.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(isopentyloxy)propanenitrile
Inchi Code
1S/C8H15NO/c1-8(2)4-7-10-6-3-5-9/h8H,3-4,6-7H2,1-2H3
InChIKey
YPLSXACEKBMGTH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1664779
Piktogramme
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1664779
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)