Merck
ENAH049F219E
Enamine
(1,2-thiazol-4-yl)methanamine dihydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 436.30
250 MG
CHF 604.00
500 MG
CHF 927.70
1 G
CHF 1’176.00
2.5 G
CHF 2’261.50
5 G
CHF 3’324.90
10 G
CHF 4’909.60
Lieferanten-SKU: EN300-1604853-100MG
CHF 436.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 436.30
250 MG
CHF 604.00
500 MG
CHF 927.70
1 G
CHF 1’176.00
2.5 G
CHF 2’261.50
5 G
CHF 3’324.90
10 G
CHF 4’909.60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.09
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1604853-100MG
CHF 436.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
isothiazol-4-ylmethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C4H6N2S.2ClH/c5-1-4-2-6-7-3-4;;/h2-3H,1,5H2;2*1H
InChIKey
ULVDSXVJXBNNIZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1604853
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1604853
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)