Merck
ENAH049F20FF
Enamine
3-(bromomethyl)imidazo[4,3-b][1,3]thiazole hydrobromide
Größe auswählen
100 MG
CHF 444.10
250 MG
CHF 613.10
500 MG
CHF 940.70
1 G
CHF 1’194.20
2.5 G
CHF 2’296.60
5 G
CHF 3’376.90
10 G
CHF 4’987.60
Lieferanten-SKU: EN300-1667082-100MG
CHF 444.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 444.10
250 MG
CHF 613.10
500 MG
CHF 940.70
1 G
CHF 1’194.20
2.5 G
CHF 2’296.60
5 G
CHF 3’376.90
10 G
CHF 4’987.60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
298
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1667082-100MG
CHF 444.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(bromomethyl)imidazo[5,1-b]thiazole hydrobromide
Inchi Code
1S/C6H5BrN2S.BrH/c7-1-5-3-10-6-2-8-4-9(5)6;/h2-4H,1H2;1H
InChIKey
RFIBEWIHNNPIOO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1667082
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1667082
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)