Merck
ENAH049F1EAB
Enamine
2-({[(tert-butoxy)carbonyl]amino}methyl)furan-3-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 414.20
250 MG
CHF 571.50
500 MG
CHF 871.80
1 G
CHF 1’105.80
2.5 G
CHF 2’123.70
5 G
CHF 3’120.80
10 G
CHF 4’605.40
Lieferanten-SKU: EN300-379041-100MG
CHF 414.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 414.20
250 MG
CHF 571.50
500 MG
CHF 871.80
1 G
CHF 1’105.80
2.5 G
CHF 2’123.70
5 G
CHF 3’120.80
10 G
CHF 4’605.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-379041-100MG
CHF 414.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(((tert-butoxycarbonyl)amino)methyl)furan-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H15NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-6-8-7(9(13)14)4-5-16-8/h4-5H,6H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)
InChIKey
NJYUCVXLDQXPBZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-379041
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-379041
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)