Wichtige Dokumente
ENAH049F1D45
Enamine
1-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-1086959-100MG
CHF 110.00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-1086959-100MG
CHF 110.00
Iupac Name
1-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10N2O2/c1-2-4-9-5-3-6(8-9)7(10)11/h3,5H,2,4H2,1H3,(H,10,11)
InChIKey
PAOWDTSRDBLTFW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1086959
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)