Merck
ENAH049F1D25
Enamine
N4,N4-dimethylbenzene-1,2,4-triamine
Größe auswählen
100 MG
CHF 333.60
250 MG
CHF 457.10
500 MG
CHF 693.70
1 G
CHF 877.00
2.5 G
CHF 1’712.90
5 G
CHF 2’149.70
10 G
CHF 2’694.40
Lieferanten-SKU: EN300-1073114-100MG
CHF 333.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 333.60
250 MG
CHF 457.10
500 MG
CHF 693.70
1 G
CHF 877.00
2.5 G
CHF 1’712.90
5 G
CHF 2’149.70
10 G
CHF 2’694.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1073114-100MG
CHF 333.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N~4~,N~4~-dimethyl-1,2,4-benzenetriamine
Inchi Code
1S/C8H13N3/c1-11(2)6-3-4-7(9)8(10)5-6/h3-5H,9-10H2,1-2H3
InChIKey
AEPYIICGYIUTCV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-70
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1073114
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1073114
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)