Wichtige Dokumente
ENAH042585B3
Enamine
[1-(2,4-difluorophenyl)pyrrolidin-3-yl]methanamine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-1587598-100MG
CHF 232.20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-1587598-100MG
CHF 232.20
Iupac Name
[1-(2,4-difluorophenyl)-3-pyrrolidinyl]methanamine
Inchi Code
1S/C11H14F2N2/c12-9-1-2-11(10(13)5-9)15-4-3-8(6-14)7-15/h1-2,5,8H,3-4,6-7,14H2
InChIKey
NRJLPUYDGBNNEN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1587598
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)