Merck
ENAH04258333
Enamine
2,5-dimethylpiperidin-4-one hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
CHF 472.70
100 MG
CHF 683.30
250 MG
CHF 955.00
500 MG
CHF 1’478.90
Lieferanten-SKU: EN300-1588557-50MG
CHF 472.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 472.70
100 MG
CHF 683.30
250 MG
CHF 955.00
500 MG
CHF 1’478.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.65
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1588557-50MG
CHF 472.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
141-142
Iupac Name
2,5-dimethylpiperidin-4-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c1-5-4-8-6(2)3-7(5)9;/h5-6,8H,3-4H2,1-2H3;1H
InChIKey
YAPQBEFDWHJHJQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588557
Melting Point
141-142
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588557
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)