Merck
ENAH04257D7E
Enamine
(3R)-3-amino-4,4-dimethylpentanoic acid hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 82.70
250 MG
CHF 99.60
500 MG
CHF 130.80
1 G
CHF 155.50
2.5 G
CHF 320.60
5 G
CHF 596.20
10 G
CHF 1’147.40
Lieferanten-SKU: EN300-1663785-100MG
CHF 82.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 82.70
250 MG
CHF 99.60
500 MG
CHF 130.80
1 G
CHF 155.50
2.5 G
CHF 320.60
5 G
CHF 596.20
10 G
CHF 1’147.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.66
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1663785-100MG
CHF 82.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(R)-3-amino-4,4-dimethylpentanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO2.ClH/c1-7(2,3)5(8)4-6(9)10;/h5H,4,8H2,1-3H3,(H,9,10);1H/t5-;/m1./s1
InChIKey
IQHXDWJPMNNCLU-NUBCRITNSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663785
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663785
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)