Merck
ENAH04257A16
Enamine
2-chloro-5-[3-(pyrrolidin-1-yl)propoxy]pyridine
Größe auswählen
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
2.5 G
CHF 2’608.60
Lieferanten-SKU: EN300-1659483-50MG
CHF 349.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
2.5 G
CHF 2’608.60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.73
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1659483-50MG
CHF 349.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-5-(3-(pyrrolidin-1-yl)propoxy)pyridine
Inchi Code
1S/C12H17ClN2O/c13-12-5-4-11(10-14-12)16-9-3-8-15-6-1-2-7-15/h4-5,10H,1-3,6-9H2
InChIKey
KAMUKHGRNLMNRV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1659483
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1659483
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)