Wichtige Dokumente
ENAH04257968
Enamine
1-amino-3-methylcyclopentane-1-carboxylic acid hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-1655735-100MG
CHF 468.80
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-1655735-100MG
CHF 468.80
Iupac Name
1-amino-3-methylcyclopentane-1-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2.ClH/c1-5-2-3-7(8,4-5)6(9)10;/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,9,10);1H
InChIKey
KQKRBMOHVMJGCO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1655735
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)