Merck
ENAH042578F5
Enamine
2-(2,6-dimethylpiperazin-1-yl)ethan-1-amine
Größe auswählen
100 MG
CHF 503.50
250 MG
CHF 640.00
500 MG
CHF 901.30
1 G
CHF 1’104.10
Lieferanten-SKU: EN300-1654382-100MG
CHF 503.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 503.50
250 MG
CHF 640.00
500 MG
CHF 901.30
1 G
CHF 1’104.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1654382-100MG
CHF 503.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(2,6-dimethylpiperazin-1-yl)ethanamine
Inchi Code
1S/C8H19N3/c1-7-5-10-6-8(2)11(7)4-3-9/h7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3
InChIKey
SGDZAEFORAOWBH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1654382
Piktogramme
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1654382
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)