Merck
ENAH0425786D
Enamine
3-hydroxy-N,N-dimethylbutane-1-sulfonamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.26
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-hydroxy-N,N-dimethylbutane-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C6H15NO3S/c1-6(8)4-5-11(9,10)7(2)3/h6,8H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
XTLLIAKOKOGSAQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1654537
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1654537
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)