Wichtige Dokumente
ENAH0424D114
Enamine
(1S)-2-fluoro-1-(2-fluorophenyl)ethan-1-ol
Größe auswählen
Vendor SKU: EN300-1613279-50MG
CHF 457.10
Verfügbarkeit
Größe auswählen
About This Item
Vendor SKU: EN300-1613279-50MG
CHF 457.10
Verfügbarkeit
Iupac Name
(S)-2-fluoro-1-(2-fluorophenyl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C8H8F2O/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4,8,11H,5H2/t8-/m1/s1
InChIKey
HXSNUHVULWWHCD-MRVPVSSYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1613279