Wichtige Dokumente
ENAH0424C2DB
Enamine
2-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)acetonitrile
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-1609124-100MG
CHF 363.50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-1609124-100MG
CHF 363.50
Iupac Name
(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H8N2O/c11-4-3-7-6-12-10-2-1-8(13)5-9(7)10/h1-2,5-6,12-13H,3H2
InChIKey
SHKJOZJRCTYYNW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1609124
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)