Merck
ENAH0424BC5A
Enamine
tert-butyl 4,4-difluoro-5-oxoazepane-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.26
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl 4,4-difluoro-5-oxoazepane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H17F2NO3/c1-10(2,3)17-9(16)14-6-4-8(15)11(12,13)5-7-14/h4-7H2,1-3H3
InChIKey
DURQGKASLNPXKI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1431236
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1431236
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)