Merck
ENAH0424BBC5
Enamine
3-nitro-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.11
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-nitro-2-(trifluoromethyl)isonicotinic acid
Inchi Code
1S/C7H3F3N2O4/c8-7(9,10)5-4(12(15)16)3(6(13)14)1-2-11-5/h1-2H,(H,13,14)
InChIKey
YXHYQRNBSYUAHQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1600357
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1600357
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)