Merck
ENAH0424BA7A
Enamine
methyl 2-(1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)acetate
Größe auswählen
100 MG
CHF 436.30
250 MG
CHF 604.00
500 MG
CHF 927.70
1 G
CHF 1’176.00
2.5 G
CHF 2’261.50
5 G
CHF 3’324.90
10 G
CHF 4’909.60
Lieferanten-SKU: EN300-1387081-100MG
CHF 436.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 436.30
250 MG
CHF 604.00
500 MG
CHF 927.70
1 G
CHF 1’176.00
2.5 G
CHF 2’261.50
5 G
CHF 3’324.90
10 G
CHF 4’909.60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1387081-100MG
CHF 436.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl (1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H15NO2/c1-10-5-3-8(4-6-10)7-9(11)12-2/h3H,4-7H2,1-2H3
InChIKey
ZTAUPVCVAVVJNI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1387081
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1387081
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)