Wichtige Dokumente
ENAH0424B4D4
Enamine
[4-(1H-pyrazol-5-yl)phenyl]methanamine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-1272738-100MG
CHF 271.20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-1272738-100MG
CHF 271.20
Iupac Name
(4-(1H-pyrazol-5-yl)phenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11N3.ClH/c11-7-8-1-3-9(4-2-8)10-5-6-12-13-10;/h1-6H,7,11H2,(H,12,13);1H
InChIKey
LYNUGJARRLWNAD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272738
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)