Merck
ENAH0424B461
Enamine
ethyl 5-bromo-2-methyl-4-sulfamoylbenzoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
322.18
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
ethyl 5-bromo-2-methyl-4-sulfamoylbenzoate
Inchi Code
1S/C10H12BrNO4S/c1-3-16-10(13)7-5-8(11)9(4-6(7)2)17(12,14)15/h4-5H,3H2,1-2H3,(H2,12,14,15)
InChIKey
NOEPEMGVRVVJTA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1179735
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1179735
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)