Merck
ENAH0424B23A
Enamine
6-chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-sulfonamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.69
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
184-185
Iupac Name
6-chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-sulfonamide
Inchi Code
1S/C5H4ClN3O2S2/c6-3-4(13(7,10)11)9-1-2-12-5(9)8-3/h1-2H,(H2,7,10,11)
InChIKey
ZVRHRYRTZTWAHL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-271059
Melting Point
184-185
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-271059
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)