Wichtige Dokumente
ENAH03BC983A
Enamine
5-cyclohexyl-2-methylpiperidine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-1478080-100MG
CHF 173.70
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-1478080-100MG
CHF 173.70
Iupac Name
5-cyclohexyl-2-methylpiperidine
Inchi Code
1S/C12H23N/c1-10-7-8-12(9-13-10)11-5-3-2-4-6-11/h10-13H,2-9H2,1H3
InChIKey
HDUZBSCEYSBRJD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1478080
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)