Merck
ENAH03BB4F5C
Enamine
tert-butyl 4-(2-hydroxypropyl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.33
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-hydroxypropyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H24N2O3/c1-10(15)9-13-5-7-14(8-6-13)11(16)17-12(2,3)4/h10,15H,5-9H2,1-4H3
InChIKey
IZECLTNHJKKPLG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272899
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272899
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)