Merck
ENAH03BB4ED7
Enamine
5-acetamido-2-methylpyridine-3-carboxylic acid
Größe auswählen
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
2.5 G
CHF 2’608.60
5 G
CHF 3’838.40
Lieferanten-SKU: EN300-1272507-50MG
CHF 349.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
2.5 G
CHF 2’608.60
5 G
CHF 3’838.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1272507-50MG
CHF 349.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-(acetylamino)-2-methylnicotinic acid
Inchi Code
1S/C9H10N2O3/c1-5-8(9(13)14)3-7(4-10-5)11-6(2)12/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)(H,13,14)
InChIKey
ODUJZQAKPRYMHL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272507
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272507
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)