Merck
ENAH03BB4E04
Enamine
5-formyl-1-methyl-1H-imidazole-4-carbonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.13
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
68-70
Iupac Name
5-formyl-1-methyl-1H-imidazole-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C6H5N3O/c1-9-4-8-5(2-7)6(9)3-10/h3-4H,1H3
InChIKey
FQPOKMQJCOETCR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272073
Melting Point
68-70
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272073
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)