Merck
ENAH03BB3BD4
Enamine
1-cyclopropyl-N-methylpiperidin-4-amine
Größe auswählen
100 MG
CHF 185.40
250 MG
CHF 245.20
500 MG
CHF 429.80
1 G
CHF 557.20
2.5 G
CHF 1’047.30
5 G
CHF 1’529.60
10 G
CHF 2’245.90
Lieferanten-SKU: EN300-1212521-100MG
CHF 185.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 185.40
250 MG
CHF 245.20
500 MG
CHF 429.80
1 G
CHF 557.20
2.5 G
CHF 1’047.30
5 G
CHF 1’529.60
10 G
CHF 2’245.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1212521-100MG
CHF 185.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-cyclopropyl-N-methyl-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C9H18N2/c1-10-8-4-6-11(7-5-8)9-2-3-9/h8-10H,2-7H2,1H3
InChIKey
BFKLYKRCRPMUCU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1212521
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1212521
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)