Wichtige Dokumente
ENAH03BB356D
Enamine
5-bromo-2-formylthiophene-3-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-342720-100MG
CHF 474.00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-342720-100MG
CHF 474.00
Iupac Name
5-bromo-2-formylthiophene-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H3BrO3S/c7-5-1-3(6(9)10)4(2-8)11-5/h1-2H,(H,9,10)
InChIKey
WZBAFVKLYDTWBZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342720
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)