Merck
ENAH03BB34B3
Enamine
2-bromo-5-methylbenzene-1-sulfonamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.12
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
151-155
Iupac Name
2-bromo-5-methylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H8BrNO2S/c1-5-2-3-6(8)7(4-5)12(9,10)11/h2-4H,1H3,(H2,9,10,11)
InChIKey
IDQCDTNEEVQABW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-278478
Melting Point
151-155
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-278478
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)