Merck
ENAH03BB347B
Enamine
5-fluoropyridine-3-sulfonamide
Größe auswählen
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
Lieferanten-SKU: EN300-273837-100MG
CHF 380.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-273837-100MG
CHF 380.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-fluoro-3-pyridinesulfonamide
Inchi Code
1S/C5H5FN2O2S/c6-4-1-5(3-8-2-4)11(7,9)10/h1-3H,(H2,7,9,10)
InChIKey
KMNBAIUXOYWJHB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-273837
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-273837
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)