Merck
ENAH03A1E284
Enamine
2-ethoxy-2-methylpropane-1-sulfonamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.26
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-ethoxy-2-methylpropane-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C6H15NO3S/c1-4-10-6(2,3)5-11(7,8)9/h4-5H2,1-3H3,(H2,7,8,9)
InChIKey
CDFMCYXFHJSGMB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-844508
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-844508
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)