Wichtige Dokumente
ENAH03A1DD3D
Enamine
{2-oxabicyclo[2.2.2]octan-1-yl}methanesulfonyl chloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-843631-50MG
CHF 492.20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-843631-50MG
CHF 492.20
Iupac Name
(2-oxabicyclo[2.2.2]octan-1-yl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H13ClO3S/c9-13(10,11)6-8-3-1-7(2-4-8)5-12-8/h7H,1-6H2
InChIKey
LMYFRMWJZJMKLS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-843631
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)