Merck
ENAH03A1C480
Enamine
7-methyl-5,6,7,8-tetrahydroquinoline
Größe auswählen
50 MG
CHF 433.70
100 MG
CHF 622.20
250 MG
CHF 869.20
500 MG
CHF 1’341.10
1 G
CHF 1’707.70
2.5 G
CHF 3’302.80
5 G
CHF 4’865.40
10 G
CHF 7’193.70
Lieferanten-SKU: EN300-818817-50MG
CHF 433.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 433.70
100 MG
CHF 622.20
250 MG
CHF 869.20
500 MG
CHF 1’341.10
1 G
CHF 1’707.70
2.5 G
CHF 3’302.80
5 G
CHF 4’865.40
10 G
CHF 7’193.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-818817-50MG
CHF 433.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
7-methyl-5,6,7,8-tetrahydroquinoline
Inchi Code
1S/C10H13N/c1-8-4-5-9-3-2-6-11-10(9)7-8/h2-3,6,8H,4-5,7H2,1H3
InChIKey
QXBSOZVQPKHCHD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-818817
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-818817
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)